Cup samplers
Dodavatel: Sampling Systems
Přejít na:
O tomto produktu
Stainless steel cup samplers designed for liquids and suspensions.
- Single point liquid sampler with removable cup
- Simple operation, easy to clean and hygienic design
- Discrete samples to be taken from known heights within the product
5 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
Stainless steel cup samplers designed for liquids and suspensions.
- Single point liquid sampler with removable cup
- Simple operation, easy to clean and hygienic design
- Discrete samples to be taken from known heights within the product
Product Family Options
Informace o produktu
- SekvenceMateriálKapacitaDélkaØDostupnostPrice
- SAMP5030A-600Cup sampler for liquidsCup sampler for liquids01Nerezová ocel 316100 ml600 mm55 mmPřihlásit se pro dostupnost1 * 1 KS14 640,00 Kč
- SAMP5030A-1000Cup sampler for liquidsCup sampler for liquids02Nerezová ocel 316100 ml1000 mm55 mmPřihlásit se pro dostupnost1 * 1 KS15 290,00 Kč
- SAMP5030A-1500Cup sampler for liquidsCup sampler for liquids03Nerezová ocel 316100 ml1500 mm55 mmPřihlásit se pro dostupnost1 * 1 KS15 800,00 Kč
- SAMP5030J-1000Cup sampler, JumboCup sampler, Jumbo04Nerezová ocel 316500 ml1000 mm80 mmPřihlásit se pro dostupnost1 * 1 KS29 980,00 Kč
- SAMP5030J-1500Cup sampler, JumboCup sampler, Jumbo05Nerezová ocel 316500 ml1500 mm80 mmPřihlásit se pro dostupnost1 * 1 KS30 750,00 Kč
Accessories
Informace o produktu
- Katalogové čísloSekvenceMateriál štětinKartáčová hlava ØDostupnostPrice
Informace o produktu
- Katalogové čísloSekvenceMateriál štětinKartáčová hlava ØDostupnostPrice