Orders LinkContactUsLinkComponent
Bends
Bends
19/26 + 24/29 NS
Katalogové číslo WITG1.000.004
Dodavatel:   witeg Labortechnik
Bends
Katalogové číslo WITG1.000.004
Dodavatel:  witeg Labortechnik
Bends
Bends
19/26 + 24/29 NS
Přejít na:
Price
949,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Borosilicate glass 3.3.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Inclined at an angle of 90°. With 2 standard ground cones.
Specifikace
  • Rozměry zábrusu:
    19/26 + 24/29 NS