ContactUsLinkComponent
Polomasky filtrační jednorázové, FFP2/FFP3, Aura™, 9400+
Polomasky filtrační jednorázové, FFP2/FFP3, Aura™, 9400+
Katalogové číslo 111-0718
Dodavatel:  3M
undefined
Polomasky filtrační jednorázové, FFP2/FFP3, Aura™, 9400+
Katalogové číslo 111-0718
Dodavatel:  3M
Specifikace
  • Type:
    9422+
  • Bal.:
    10
  • S ventilem:
    +
  • Třída:
    FFP2D
Specifikace
O tomto produktu
3panelový design se přizpůsobí široké škále tvarů a velikostí obličeje a různým pohybům obličeje.
  • Bez sponek: pomáhají minimalizovat riziko kontaminace
  • detekce kovu: vložený kovový nosní klip pro lepší bezpečnost ve výrobě
  • skrytý nastavitelný nosní klip drží bezpečně na místě
  • s výdechovým ventilem Super Flow ™ pro účinný odvod tepla a vytvořené vlhkosti a pohodlnější nošení
  • skládá se na plocho pro snadné uchovávání
Barva: Modrá
Certifications: EN 149:2001+A1:2009
Caution: *Univerzální velikost