2,5-Dihydro-2,5-dimethoxyfuran (mixture of cis and trans isomers), Sigma-Aldrich®
Katalogové číslo SIALD134104-100G
Dodavatel: Merck
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle for solids
- Bal.:100 g
- Sekvence:3401
Specifikace
O tomto produktu
:
:130.14 g/mol
ADR:3,III
:M-Clarity™ quality level = MQ100
EINECS:206-367-5
UN:3271
Číslo CAS:332-77-4
Vzorec:C₆H₁₀O₃
MDL číslo:MFCD00003220