0,00 Kč
Order Entry
/
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
Enzymy
Pig L-Lactate dehydrogenase (from Heart)
Pig L-Lactate dehydrogenase (from Heart)
SIALL7525-12.5KU
:
Merck
:
Pig L-Lactate dehydrogenase (from Heart)
SIALL7525-12.5KU
:
Merck
:
Bal.:
12,5 KU
Čí. CAS:
9001-60-9
Zdroj:
Heart
Druhy:
Pig
Podmínky uskladnění:
Refrigerator
MDL čí.:
MFCD00131466
Název enzymu:
L-Lactate dehydrogenase
Synonyma enzymů:
LDH