ContactUsLinkComponent
Antipain dihydrochloride
  786-045
 :  
Antipain dihydrochloride
  786-045
 :  
  • Bal.:
    5 mg
  • Čí. CAS:
    37682-72-7
  • Podmínky uskladnění:
    Refrigerator
  • MDL čí.:
    MFCD00135957
  • Název proteinu/peptidu:
    Antipain dihydrochloride
  • Molekulový vzorec:
    C₂₇H₄₄N₁₀O₆ · 2HCl
Antipain hydrochloride inhibits Ca2+-dependent endopeptidases, including papain, trypsin-like serine proteases, some cysteine proteases and to a lesser extent plasmin. It has a higher specificity for trypsin and papain compared to leupeptin.