Malt extract
Katalogové číslo OXOILP0039B
Dodavatel: THERMO FISHER DIAGNOSTICS
Číslo CAS:
Specifikace
- Bal.:500 g
- Sekvence:3645
Specifikace
O tomto produktu
:
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:232-310-9
Číslo CAS:8002-48-0
MDL číslo:MFCD00131570