Sudan red 7B (fat red bluish, solvent red 19, fat red 7B)
Katalogové číslo EHERC16986122
Dodavatel: EHRENSTORFER
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle for solids
- Bal.:0,1 g
- Sekvence:3020
Specifikace
O tomto produktu
:
:379.4570 g/mol
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:228-862-5
Číslo CAS:6368-72-5
Vzorec:C₂₄H₂₁N₅
MDL číslo:MFCD00003904