ContactUsLinkComponent
Supelco® Organic Reference Standard, Sodium 2-mercaptoethanesulfonate
Supelco® Organic Reference Standard, Sodium 2-mercaptoethanesulfonate
Dodavatel:  Merck
Certifikáty
undefined
Supelco® Organic Reference Standard, Sodium 2-mercaptoethanesulfonate
Dodavatel:  Merck
Specifikace
  • Čí. CAS:
    19767-45-4
  • Podmínky uskladnění:
    RT
  • Popis rizikové třídy:
    H315 - H319 - H335
  • Podmínky k odeslání:
    STD
  • MDL čí.:
    MFCD00007535
  • M-Clarity quality level:
    MQ200
  • Synonym(s):
    2-Mercaptoethanesulfonic acid sodium salt; Coenzyme M sodium salt; HS-CoM Na; MESNA
  • Vzorec:
    HSCH₂CH₂SO₃Na
  • Molekulární hmotnost:
    164,18