Order Entry
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
Recombinant avidin
Recombinant avidin
  SIALA8706-5MG
 :  Merck
 :  
Recombinant avidin
  SIALA8706-5MG
 :  Merck
 :  

 

  • Typ balení:
    Glass bottle for solids
  • Bal.:
    5 mg
  • Čí. CAS:
    1405-69-2
  • Typ proteinu/peptidu:
    Recombinant
  • Podmínky uskladnění:
    Freezer
  • MDL čí.:
    MFCD00130572
  • Název proteinu/peptidu:
    Avidin