ContactUsLinkComponent
Bovine aprotinin (from Lung), MP Biomedicals
Bovine aprotinin (from Lung), MP Biomedicals
Dodavatel:  MP Biomedicals
Certifikáty
Bovine aprotinin (from Lung), MP Biomedicals
Dodavatel:  MP Biomedicals
Specifikace
  • Čí. CAS:
    9087-70-1
  • Zdroj:
    Lung
  • Druhy:
    Bovine
  • Podmínky uskladnění:
    +4 °C
  • Biologická aktivita:
    ~4 inhibitor u/mg
  • MDL čí.:
    MFCD00130541
  • Název proteinu/peptidu:
    Aprotinin
  • Molekulární hmotnost:
    6,5 kDa
  • Molekulový vzorec:
    C₂₈₄H₄₃₂N₈₄O₇₉S₇