Potassium methanolate 30 - 35% in methanol for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Certifikáty
O tomto produktu
Číslo CAS:865-33-8
:
Vzorec:CH₃KO
MDL číslo:MFCD00012416
ADR:8 (3),II
:M-Clarity™ quality level = MQ200
EINECS:212-736-1
UN:2920
:GHS02
:GHS06
:GHS05
:GHS08
Teplota pro skladování:Ambient
Výsledky testů specifikací
- Solubility:(20 °C) (decomposition)
- Boiling Point:95 °C (1013 hPa)
- Vapor Pressure:36 hPa (20 °C)
- Flash Point:29.7 °C
- Refractive Index:1.3654 (20 °C, 589 nm)
- Explosion Limit:5.5 - 36.5 %(V) Methanol
- Density:0.99 g/cm3 (20 °C)
- pH:11 (H2O)
- Ignition Point:415 °C DIN 51794
Výsledky testů specifikací
Frequently Bought Together