0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Zadání objednávky
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Zadání objednávky
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Standardy
Standardy organické
Dipentyl phthalate 100 µg/ml in n-nonane
Dipentyl phthalate 100 µg/ml in n-nonane
Dipentyl phthalate 100 µg/ml in n-nonane
PROOCILULM74331.2
:
LGC Standards PROMOCHEM
:
Dipentyl phthalate 100 µg/ml in n-nonane
PROOCILULM74331.2
:
LGC Standards PROMOCHEM
:
Typ balení:
Glass bottle
Bal.:
1,2 mL
Čí. CAS:
131-18-0
Popis:
Dipentyl phthalate 100 µg/ml in n-nonane
Vzorec:
C₁₈H₂₆O₄
Popis:
Dipentyl phthalate