Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Pronase E
VWR®, Pronase E
02, Amber bottle, 5 g
  E629-5G
VWR®, Pronase E
  E629-5G
 :  
VWR®, Pronase E
VWR®, Pronase E
02, Amber bottle, 5 g
 :  
31 310,00 Kč
1 * 5 g
Off-white to light brown powder from Streptomyces griseus.
Documents
  • Typ balení:
    Amber bottle
  • Bal.:
    5 g
  • Sekvence:
    02
  • Cat. No.:
    E629-5G
  • Testované aplikace:
    for biotechnology
  • Čí. CAS:
    9036-06-0
  • Podmínky uskladnění:
    Freezer
  • MDL čí.:
    MFCD02253017
  • Název enzymu:
    Pronase E