Temperature compensator (ATC)
Temperature compensator, PT1000, PT1000, −30...+130 °C, ATC with 1-m-cable and 2 banana plugs, Nerezová ocel, potažená PTFE, 4×110 mm
Katalogové číslo CONSST10N
Dodavatel: CONSORT
Přejít na:
Product Details & Documents
General purpose temperatur sensor for field use.
- Stainless steel body, PTFE coated
- Not suitable for very aggressive fluids
Specifikace
- Rozsah:−30...+130 °C
- Popis:Temperature compensator, PT1000
- Materiál:Nerezová ocel, potažená PTFE
- Připojení:ATC with 1-m-cable and 2 banana plugs
- Typ:PT1000
- Ø×D:4×110 mm