ContactUsLinkComponent
Reversed phase chromatography columns, Asahipak preparative type
Reversed phase chromatography columns, Asahipak preparative type
Catalog # SHOWF6820001
Supplier:  Resonac
Reversed phase chromatography columns, Asahipak preparative type
Catalog # SHOWF6820001
Supplier:  Resonac
Specifications
  • Formát kolony:
    Preparative
  • Průtoková rychlost:
    3,0 ml/min
  • Ø vnitř.:
    10,00 mm
  • Velikost částic:
    5 µm
  • Velikost pórů:
    250 Å
  • Maximální tlak:
    15 MPa (150 bar)
  • Popis:
    Asahipak ODP-50 10E
  • Délka:
    250 mm
  • Sekvence:
    02
  • Kód USP:
    L67
  • Rozsah pH:
    2 - 13
  • Teplotní limit:
    4 - 60 °C
  • Naplnění uhlíkem:
    17%
  • Hardware kolony:
    Stainless steel
  • Bal.:
    1
Specifications
About this item
Polymer-based columns usable in 100% water and buffer solutions. Ideal for the analysis of basic substances.
  • Wide pH range (2 to 13)
  • Suitable for the analysis of proteins, peptides and amino acids