ContactUsLinkComponent
Reversed phase chromatography columns, ODP2 HP
 :  Resonac
Reversed phase chromatography columns, ODP2 HP
 :  Resonac
  • Catalog No:
  • 554-2944
  • 554-2903
  • 554-2943
  • 554-2904
  • 554-2946
  • 554-2947
  • 554-2945
  • Popis:
  • ODP2 HP-4D
  • ODP2 HPG-4A
  • ODP2 HP-4B
  • ODP2 HPG-2A
  • ODP2 HP-2B
  • ODP2 HP-2D
  • ODP2 HP-4E
  • Maximální tlak:
  • 15 MPa (150 bar)
  • 15 MPa (150 bar)
  • 12 MPa (120 bar)
  • 15 MPa (150 bar)
  • 15 MPa (150 bar)
  • Rozsah pH:
  • 3 - 12
  • 2 - 12
  • 3 - 12
  • 2 - 12
  • 3 - 12
  • 3 - 12
  • 3 - 12
  • Teplotní limit:
  • 20 - 60 °C
  • 20 - 60 °C
  • 20 - 60 °C
  • 20 - 60 °C
  • 20 - 60 °C
  • 20 - 60 °C
  • 20 - 60 °C
  • Kód USP:
  • L39
  • L39
  • L39
  • L39
  • L39
  • L39
  • L39
Frequently Bought Together