ContactUsLinkComponent
Ion exclusion chromatography columns, KC-811
Ion exclusion chromatography columns, KC-811
Dodavatel:  Resonac
Certifikáty
Ion exclusion chromatography columns, KC-811
Dodavatel:  Resonac
Specifikace
  • Catalog No:
  • 554-4499
  • 554-4496
  • Popis:
  • RSpak KC-G 6B
  • RSpak KC-811
  • Maximální tlak:
  • 5,0 MPa (50 bar)
  • Teplotní limit:
  • 40 - 85 °C
  • 40 - 85 °C
  • Kód USP:
  • L17, L22
  • L17, L22