Industrial electrodes (pH/ATC)
CONSSP22Y
: CONSORT
- Připojení:S8
- Ø×D:12×110 mm
- Určeno pro:Alkaline solutions, high temperature fluids, photo baths, ink
- Type:SP23Y
- Popis:pH elektroda, průmyslová, vysoká teplota
- Materiál:Sklo
- Diafragma:Double junction
- Elektrolyt:Sealed
- Bal.:1
- Tepl.:+5...+110 °C
- pH:0 - 14