ContactUsLinkComponent
Anion exchange chromatography columns, IEC series
Anion exchange chromatography columns, IEC series
Supplier:  Resonac
Certificates
Anion exchange chromatography columns, IEC series
Supplier:  Resonac
Specifications
  • Catalog No:
  • 554-2857
  • 554-2853
  • Maximální tlak:
  • 2,0 MPa (20 bar)
  • 2,0 MPa (20 bar)
  • Rozsah pH:
  • 2 - 12
  • 2 - 12
  • Teplotní limit:
  • 10 - 50 °C
  • 10 - 50 °C
  • Kód USP:
  • L23
  • L23