ContactUsLinkComponent
Cation exchange chromatography columns, IEC series
Cation exchange chromatography columns, IEC series
Dodavatel:  Resonac
Certifikáty
Cation exchange chromatography columns, IEC series
Dodavatel:  Resonac
Certifikáty
Specifikace
  • Catalog No:
  • 554-2856
  • 554-2851
  • Maximální tlak:
  • 2,0 MPa (20 bar)
  • 2,0 MPa (20 bar)
  • Rozsah pH:
  • 2 - 12
  • 2 - 12
  • Teplotní limit:
  • 10 - 50 °C
  • 10 - 50 °C
Specifikace
Související informace
Frequently Bought Together