ContactUsLinkComponent
Gel permeation chromatography clean-up columns, CLNpak EV
Gel permeation chromatography clean-up columns, CLNpak EV
Supplier:  Resonac
Certificates
Gel permeation chromatography clean-up columns, CLNpak EV
Supplier:  Resonac
Specifications
  • Catalog No:
  • SHOWF6090005
  • SHOWF6090003
  • SHOWF6090002
  • SHOWF6090001
  • SHOWF6090004
  • Popis:
  • CLNpak EV-200
  • CLNpak EV-2000 AC
  • CLNpak EV-G
  • CLNpak EV-2000
  • CLNpak EV-G AC
  • Maximální tlak:
  • 2,5 MPa (25 bar)
  • 2,5 MPa (25 bar)
  • 2,5 MPa (25 bar)
  • Teplotní limit:
  • 40 °C
  • 40 °C
  • 40 °C
  • 40 °C
  • 40 °C