Orders LinkContactUsLinkComponent
Test sieves
Test sieves
Grid sieve, with aluminium frame and cylindric bars, 300 mm, 75 mm, 7,2 mm, Hliník
Katalogové číslo HAVE206468758
Dodavatel:   NEXOPART
Test sieves
Katalogové číslo HAVE206468758
Dodavatel:  NEXOPART
Test sieves
Test sieves
Grid sieve, with aluminium frame and cylindric bars, 300 mm, 75 mm, 7,2 mm, Hliník
Přejít na:
Price
8 240,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Grid sieve with frame made from aluminium, with parallel cylindrical bars.
Certifications: DIN EN 933-3
Informace o dodávce: Supplied with serial number, inspection certificate according to DIN EN 10 204 and calibration certificate on request.
Specifikace
  • Ø:
    300 mm
  • Rozměr ok:
    7,2 mm
  • Popis:
    Grid sieve, with aluminium frame and cylindric bars
  • Výška:
    75 mm
  • Materiál:
    Hliník