Screw caps for thread connection
GL 32, 20 mm
Katalogové číslo WITG0.176.032
Dodavatel: witeg Labortechnik
Přejít na:
Product Details & Documents
PBT, red without seals.
- For DIN GL threads
- Heat resistant up to 180 °C
- Autoclavable, sterilisable with hot air
With central hole.
Specifikace
- Ø otvoru:20 mm
- Závit:GL 32