Lahve hustotní skleněné, kalibrované, dodávany s certifikátem DAkkS, BLAUBRAND®
Dodavatel: Brand
Certifikáty
O tomto produktu
Borosilikátové sklo 3,3, DIN ISO 3507, druh Gay-Lussac.
- lahev a zátka (s kapilárou) jsou značeny odpovídajícím identifikačním číslem
- vrchol zátky je broušený a leštěný, pro snadné čištění
- jednotlivé certifikáty zahrnuty
- referenční teplota: 20 °C
Hustotní lahve (pyknometry) jsou individuálně nastavitelné. Nominální kapacita je nesmazatelně vyryta na každé lahvi. Každá lahev je kalibrována s vlastní zátkou. Objem v cm3 je specifikován s přesností na 3 desetinná místa.
Frequently Bought Together