AEBSF hydrochloride (4-(2-aminoethyl)benzenesulphonylfluoride hydrochloride)
Katalogové číslo 786-053
Dodavatel: G-Biosciences
Číslo CAS:
Specifikace
- Bal.:1 g
- Sekvence:3047
Specifikace
O tomto produktu
:
:239.69 g/mol
ADR:8,II
Číslo CAS:30827-99-7
Vzorec:C₈H₁₁ClFNO₂S
MDL číslo:MFCD00132962