Bovine alpha-Chymotrypsin (from Pancreas)
Catalog # SIALCHY5S-10VL
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Bal.:10 Vial
- Čí. CAS:9004-07-3
- Zdroj:Pancreas
- Druhy:Bovine
- Podmínky uskladnění:Freezer
- MDL čí.:MFCD00130481
- Název enzymu:alpha-Chymotrypsin