ContactUsLinkComponent
Chlorid lithný 8 mol/l vodný roztok for biotechnology
Chlorid lithný 8 mol/l vodný roztok for biotechnology
  K445-100ML
 :  
undefined
Chlorid lithný 8 mol/l vodný roztok for biotechnology
  K445-100ML
 :  
  • Typ balení:
    Plastová láhev
  • Bal.:
    100 mL
  • Sekvence:
    2440
  • DNase:
    None Detected
  • Protease:
    None Detected
  • RNase:
    None Detected
  • Titration:
    7.7 – 8.2 M
  • Appearance:
    Clear, colorless liquid
 :
 :231-212-3
 :GHS07
 :Ambient
 :7447-41-8
 :LiCl
 :MFCD00011078