Sluchátka mušlová pro svářečské přilby, Peltor™ H505B
Catalog # MMMAH505B
Supplier: 3M
Specifications
- Výška police:26 dB
- Barva:Černá
- Popis:Svářecí mušlové chrániče sluchu s přilbou Peltor™ H505B a krční páskou, vhodné pro použití se svářeckou přilbou
- Environmentally Preferable:
- Bal.:1
Specifications
About this item
Tyto svářečské mušlové chrániče sluchu s přilbou a krční páskou byly navrženy pro používání se svářečskými štíty, zejména 3M™ Speedglass™ 9100.
- jemné mušle s kapalnou náplní pro lepší pohodlí
- design krční pásky zlepšuje kompatibilitu s ostatními osobními ochrannými pomůckami
- velký prostor pod chrániči sluchu pomáhá omezit tvorbu tepla a potu
- jemné, široké mušle garantují optimální těsnost a nízký tlak pro vynikající komfort
- polštáře a vložky lze snadno vyměnit a tím udržovat čistotu a hygienu
Mušlové chrániče sluchu poskytují střední izolaci, která je dostačující pro většinu svářeckých aplikací.
SNR: 26 dB
Certifications: EN 352-1:2002