ContactUsLinkComponent
Obličejový štít, Peltor™ MultiVisor™ System V4F
Obličejový štít, Peltor™ MultiVisor™ System V4F
Katalogové číslo MMMAV4F
Dodavatel:  3M
undefined
Obličejový štít, Peltor™ MultiVisor™ System V4F
Katalogové číslo MMMAV4F
Dodavatel:  3M
Specifikace
  • Type:
    Impact and scratch resistant
  • Materiál:
    PC
  • Bal.:
    1
Specifikace
O tomto produktu
Čirý zorník PC se štítem proti slunci. Kompatibilní se všemi přilbami Peltor™.
  • čirý zorník maximálně odolný k nárazu
  • vyroben z vysoce kvalitního polykarbonátu s vynikající odolností k nárazu a poškrábání
  • vhodný v kombinaci s přilbami
Teplotní rozsah: -40...+130 °C
tloušťka: 1 mm
hmotnost: 110 g