ContactUsLinkComponent
Fall limiters, Miller® Scorpion
Fall limiters, Miller® Scorpion
Dodavatel:  HONEYWELL SAFETY
Certifikáty
undefined
Fall limiters, Miller® Scorpion
Dodavatel:  HONEYWELL SAFETY
Specifikace
  • Catalog No:
  • 118-0273
  • 139-0224
  • Model:
  • 118-0273
  • 139-0224
  • Typ kabelu:
  • Polyester webbing
  • Polyester webbing
  • Typ přípojky:
  • Aluminium scaffold hook, 63 mm opening
    Screwgate karabiner, zinc plated steel, 18 mm opening
  • Scaffold hook, aluminium, 63 mm opening
    Snap hook, zinc plated steel, 22 mm opening
  • Š×H×V krytu:
  • 130×60×760 mm
  • 130×60×760 mm