Jacket, Pro Industry
Dodavatel: FRISTADS KANSAS
O tomto produktu
Jacket made of 65% polyester and 35% cotton, ideal for light-duty industrial applications. Made for the industrial worker with emphasis on comfort, durability and functionality.
- Adjustable waist and cuffs
- Two front pockets, two chest pockets with flap, one with pen pocket
- Inside pocket, inside mobile phone pocket with velcro
Weight: 245 g/m²
:
:
:
:
:
18 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
Jacket made of 65% polyester and 35% cotton, ideal for light-duty industrial applications. Made for the industrial worker with emphasis on comfort, durability and functionality.
- Adjustable waist and cuffs
- Two front pockets, two chest pockets with flap, one with pen pocket
- Inside pocket, inside mobile phone pocket with velcro
Weight: 245 g/m²
:
:
:
:
:
Specifications for Product Family
Specifikace
- Catalog No:
- 113-4104
- 113-4103
- 113-4102
- 113-4101
- 113-4099
- 113-4100
- 113-4122
- 113-4121
- 113-4120
- 113-4119
- 113-4117
- 113-4118
- 113-4116
- 113-4115
- 113-4114
- 113-4113
- 113-4111
- 113-4112
- Model:
- Pro Industry
- Pro Industry
- Pro Industry
- Pro Industry
- Pro Industry
- Pro Industry
- Pro Industry
- Pro Industry
- Pro Industry
- Pro Industry
- Pro Industry
- Pro Industry
- Pro Industry
- Pro Industry
- Pro Industry
- Pro Industry
- Pro Industry
- Pro Industry
- Aplikace oblečení:
- Industrial
- Industrial
- Industrial
- Industrial
- Industrial
- Industrial
- Industrial
- Industrial
- Industrial
- Industrial
- Industrial
- Industrial
- Industrial
- Industrial
- Industrial
- Industrial
- Industrial
- Industrial
- Rod:
- Pro muže
- Pro muže
- Pro muže
- Pro muže
- Pro muže
- Pro muže
- Pro muže
- Pro muže
- Pro muže
- Pro muže
- Pro muže
- Pro muže
- Pro muže
- Pro muže
- Pro muže
- Pro muže
- Pro muže
- Pro muže
- Sleeve or leg length:
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Typ uzávěru:
- Se suchým zipem/velcro®
- Se suchým zipem/velcro®
- Se suchým zipem/velcro®
- Se suchým zipem/velcro®
- Se suchým zipem/velcro®
- Se suchým zipem/velcro®
- Se suchým zipem/velcro®
- Se suchým zipem/velcro®
- Se suchým zipem/velcro®
- Se suchým zipem/velcro®
- Se suchým zipem/velcro®
- Se suchým zipem/velcro®
- Se suchým zipem/velcro®
- Se suchým zipem/velcro®
- Se suchým zipem/velcro®
- Se suchým zipem/velcro®
- Se suchým zipem/velcro®
- Se suchým zipem/velcro®
- Tkanina:
- 65% polyester and 35% cotton
- 65% polyester and 35% cotton
- 65% polyester and 35% cotton
- 65% polyester and 35% cotton
- 65% polyester and 35% cotton
- 65% polyester and 35% cotton
- 65% polyester and 35% cotton
- 65% polyester and 35% cotton
- 65% polyester and 35% cotton
- 65% polyester and 35% cotton
- 65% polyester and 35% cotton
- 65% polyester and 35% cotton
- 65% polyester and 35% cotton
- 65% polyester and 35% cotton
- 65% polyester and 35% cotton
- 65% polyester and 35% cotton
- 65% polyester and 35% cotton
- 65% polyester and 35% cotton
- Hmotnost:
- 245 g/m²
- 245 g/m²
- 245 g/m²
- 245 g/m²
- 245 g/m²
- 245 g/m²
- 245 g/m²
- 245 g/m²
- 245 g/m²
- 245 g/m²
- 245 g/m²
- 245 g/m²
- 245 g/m²
- 245 g/m²
- 245 g/m²
- 245 g/m²
- 245 g/m²
- 245 g/m²
Specifikace
Product Family Options
Informace o produktu
- SekvenceBarvaVelikost oblečeníDostupnostPrice
- Specifikace:
More
Specifications
Cat. No.113-4104ModelPro IndustryAplikace oblečeníIndustrialRodPro mužeSleeve or leg lengthLongTyp uzávěruSe suchým zipem/velcro®Tkanina65% polyester and 35% cottonHmotnost245 g/m² - Specifikace:
More
Specifications
Cat. No.113-4103ModelPro IndustryAplikace oblečeníIndustrialRodPro mužeSleeve or leg lengthLongTyp uzávěruSe suchým zipem/velcro®Tkanina65% polyester and 35% cottonHmotnost245 g/m² - Specifikace:
More
Specifications
Cat. No.113-4102ModelPro IndustryAplikace oblečeníIndustrialRodPro mužeSleeve or leg lengthLongTyp uzávěruSe suchým zipem/velcro®Tkanina65% polyester and 35% cottonHmotnost245 g/m² - Specifikace:
More
Specifications
Cat. No.113-4101ModelPro IndustryAplikace oblečeníIndustrialRodPro mužeSleeve or leg lengthLongTyp uzávěruSe suchým zipem/velcro®Tkanina65% polyester and 35% cottonHmotnost245 g/m² - Specifikace:
More
Specifications
Cat. No.113-4099ModelPro IndustryAplikace oblečeníIndustrialRodPro mužeSleeve or leg lengthLongTyp uzávěruSe suchým zipem/velcro®Tkanina65% polyester and 35% cottonHmotnost245 g/m² - Specifikace:
More
Specifications
Cat. No.113-4100ModelPro IndustryAplikace oblečeníIndustrialRodPro mužeSleeve or leg lengthLongTyp uzávěruSe suchým zipem/velcro®Tkanina65% polyester and 35% cottonHmotnost245 g/m² - Specifikace:
More
Specifications
Cat. No.113-4122ModelPro IndustryAplikace oblečeníIndustrialRodPro mužeSleeve or leg lengthLongTyp uzávěruSe suchým zipem/velcro®Tkanina65% polyester and 35% cottonHmotnost245 g/m² - Specifikace:
More
Specifications
Cat. No.113-4121ModelPro IndustryAplikace oblečeníIndustrialRodPro mužeSleeve or leg lengthLongTyp uzávěruSe suchým zipem/velcro®Tkanina65% polyester and 35% cottonHmotnost245 g/m² - Specifikace:
More
Specifications
Cat. No.113-4120ModelPro IndustryAplikace oblečeníIndustrialRodPro mužeSleeve or leg lengthLongTyp uzávěruSe suchým zipem/velcro®Tkanina65% polyester and 35% cottonHmotnost245 g/m² - Specifikace:
More
Specifications
Cat. No.113-4119ModelPro IndustryAplikace oblečeníIndustrialRodPro mužeSleeve or leg lengthLongTyp uzávěruSe suchým zipem/velcro®Tkanina65% polyester and 35% cottonHmotnost245 g/m² - Specifikace:
More
Specifications
Cat. No.113-4117ModelPro IndustryAplikace oblečeníIndustrialRodPro mužeSleeve or leg lengthLongTyp uzávěruSe suchým zipem/velcro®Tkanina65% polyester and 35% cottonHmotnost245 g/m² - Specifikace:
More
Specifications
Cat. No.113-4118ModelPro IndustryAplikace oblečeníIndustrialRodPro mužeSleeve or leg lengthLongTyp uzávěruSe suchým zipem/velcro®Tkanina65% polyester and 35% cottonHmotnost245 g/m² - Specifikace:
More
Specifications
Cat. No.113-4116ModelPro IndustryAplikace oblečeníIndustrialRodPro mužeSleeve or leg lengthLongTyp uzávěruSe suchým zipem/velcro®Tkanina65% polyester and 35% cottonHmotnost245 g/m² - Specifikace:
More
Specifications
Cat. No.113-4115ModelPro IndustryAplikace oblečeníIndustrialRodPro mužeSleeve or leg lengthLongTyp uzávěruSe suchým zipem/velcro®Tkanina65% polyester and 35% cottonHmotnost245 g/m² - Specifikace:
More
Specifications
Cat. No.113-4114ModelPro IndustryAplikace oblečeníIndustrialRodPro mužeSleeve or leg lengthLongTyp uzávěruSe suchým zipem/velcro®Tkanina65% polyester and 35% cottonHmotnost245 g/m² - Specifikace:
More
Specifications
Cat. No.113-4113ModelPro IndustryAplikace oblečeníIndustrialRodPro mužeSleeve or leg lengthLongTyp uzávěruSe suchým zipem/velcro®Tkanina65% polyester and 35% cottonHmotnost245 g/m² - Specifikace:
More
Specifications
Cat. No.113-4111ModelPro IndustryAplikace oblečeníIndustrialRodPro mužeSleeve or leg lengthLongTyp uzávěruSe suchým zipem/velcro®Tkanina65% polyester and 35% cottonHmotnost245 g/m² - Specifikace:
More
Specifications
Cat. No.113-4112ModelPro IndustryAplikace oblečeníIndustrialRodPro mužeSleeve or leg lengthLongTyp uzávěruSe suchým zipem/velcro®Tkanina65% polyester and 35% cottonHmotnost245 g/m²