ContactUsLinkComponent
Komory klimatické, řady CTC a TTC
 :  MEMMERT
undefined
Komory klimatické, řady CTC a TTC
 :  MEMMERT
  • Catalog No:
  • 390-1728
  • 390-1727
  • Model:
  • TTC256
  • CTC256
  • Rozsah teplot:
  • -42…+190 °C (without humidity)
  • -42…+190 °C (without humidity)
    10…95 °C (with humidity)
  • Výkyvy teploty (čas):
  • ±0,2…0,5 °C
  • ±0,2…0,5 °C
  • Odchylka teploty (prostorová):
  • ±0,5...2 °C
  • ±0,5...2 °C
  • Kapacita:
  • 256 L
  • 256 L
  • Metoda ohřevu:
  • Nucená cirkulace vzduchu
  • Nucená cirkulace vzduchu
  • Dodané police (max.):
  • 0 (6)
  • 0 (6)
  • Vnitřní ŠxHxV:
  • 640×597×670 mm
  • 640×597×670 mm
  • Vnější Š×H×V:
  • 898×1100×1730 mm
  • 898×1100×1730 mm
  • Nominální spotřeba energie:
  • 7000 W
  • 7000 W
  • Hmotnost:
  • 297 kg
  • 297 kg
Frequently Bought Together