Baňky odměrné, třída A, hnědá stupnice, BLAUBRAND® ETERNA
Supplier: Brand
Certificates
About this item
Borosilikátové sklo 3,3, s PP zátkou.
- kalibrace na obsah (TC, IN)
- ryska a nápisy v hnědé barvě ETERNA
- označení DE-M
- dodávány s certifikátem USP nebo s kalibračním certifikátem DAkkS
DIN EN ISO 1042
Certifications: DIN EN ISO 1042
Frequently Bought Together