ContactUsLinkComponent
Multi-parameter meter (pH/conductivity/oxygen), handheld, SensoDirect 150
Multi-parameter meter (pH/conductivity/oxygen), handheld, SensoDirect 150
Supplier:  Lovibond
Certificates
undefined
Multi-parameter meter (pH/conductivity/oxygen), handheld, SensoDirect 150
Supplier:  Lovibond
Specifications
  • Catalog No:
  • LOVI724210
  • LOVI724200
  • LOVI724220
  • Model:
  • SensoDirect 150
  • SensoDirect 150
  • SensoDirect 150
  • Rozsah - pH:
  • 0 - 14,00
  • 0 - 14,00
  • 0 - 14,00
  • Rozlišení - pH:
  • 0,01
  • 0,01
  • 0,01
  • Přesnost - pH:
  • ±0,02 + 2 digits
  • ±0,02 + 2 digits
  • ±0,02 + 2 digits
  • Kalibrace - pH:
  • 3-point calibration; pH 7, pH 4, and pH 10
  • 3-point calibration; pH 7, pH 4, and pH 10
  • 3-point calibration; pH 7, pH 4, and pH 10
  • Rozsah - mV:
  • ±1999
  • ±1999
  • ±1999
  • Rozlišení - mV:
  • 1
  • 1
  • 1
  • Přesnost - mV:
  • ±0,5 % + 2 digits
  • ±0,5 % + 2 digits
  • ±0,5 % + 2 digits
  • Rozsah vodivosti:
  • 0 - 200,0 µS / 0,2 - 2,000 mS / 2 - 20,00 mS / 20 - 200,00 mS
  • 0 - 200,0 µS / 0,2 - 2,000 mS / 2 - 20,00 mS / 20 - 200,00 mS
  • 0 - 200,0 µS / 0,2 - 2,000 mS / 2 - 20,00 mS / 20 - 200,00 mS
  • Rozlišení vodivosti:
  • 0,1 µS (0 - 200,0 µS) / 0,001 mS (0,2 - 2,000 mS) / 0,01 mS (2 - 20,00 mS) / 0,1 mS (20 - 200,00 mS)
  • 0,1 µS (0 - 200,0 µS) / 0,001 mS (0,2 - 2,000 mS) / 0,01 mS (2 - 20,00 mS) / 0,1 mS (20 - 200,00 mS)
  • 0,1 µS (0 - 200,0 µS) / 0,001 mS (0,2 - 2,000 mS) / 0,01 mS (2 - 20,00 mS) / 0,1 mS (20 - 200,00 mS)
  • Přesnost vodivosti:
  • ± 2 % F.S. + 1 digit
  • ± 2 % F.S. + 1 digit
  • ± 2 % F.S. + 1 digit
  • Referenční teplota vodivosti:
  • 0 - 60 °C
  • 0 - 60 °C
  • 0 - 60 °C
  • TDS - rozsah:
  • 0 - 132 ppm / 132 - 1320 ppm / 1320 - 13200 ppm / 13200 - 132000 ppm
  • 0 - 132 ppm / 132 - 1320 ppm / 1320 - 13200 ppm / 13200 - 132000 ppm
  • 0 - 132 ppm / 132 - 1320 ppm / 1320 - 13200 ppm / 13200 - 132000 ppm
  • TDS - rozlišení:
  • 0,1 / 1 / 10 / 100 ppm
  • 0,1 / 1 / 10 / 100 ppm
  • 0,1 / 1 / 10 / 100 ppm
  • TDS - přesnost:
  • ± 2 % F.S. + 1 digit
  • ± 2 % F.S. + 1 digit
  • ± 2 % F.S. + 1 digit
  • DO koncentrace:
  • 0 - 20,0 mg/L
  • 0 - 20,0 mg/L
  • 0 - 20,0 mg/L
  • Rozpuštěný kyslík - rozlišení:
  • 0,1 % / 0,1 mg/L
  • 0,1 % / 0,1 mg/L
  • 0,1 % / 0,1 mg/L
  • Rozpuštěný kyslík - saturace O₂:
  • 0 - 100,0 %
  • 0 - 100,0 %
  • 0 - 100,0 %
  • DO přesnost:
  • ±0,4 mg/l / ± 0,7%
  • ±0,4 mg/l / ± 0,7%
  • ±0,4 mg/l / ± 0,7%
  • Rozsah teplot:
  • 0...+60 °C
  • 0...+60 °C
  • 0...+60 °C
  • Rozlišení teploty:
  • 0,1 °C
  • 0,1 °C
  • 0,1 °C
  • Přesnost teploty:
  • ± 0,8 °C
  • ± 0,8 °C
  • ± 0,8 °C
  • Kompenzace teploty:
  • Automatic/manual (0...+100 °C)
  • Automatic/manual (0...+100 °C)
  • Automatic/manual (0...+100 °C)
  • Displej:
  • Large LCD with contrast adjustment
  • Large LCD with contrast adjustment
  • Large LCD with contrast adjustment
  • Napájení:
  • 4×1,5 V AA battery or DC 9 V adapter
  • 4×1,5 V AA battery or DC 9 V adapter
  • 4×1,5 V AA battery or DC 9 V adapter
  • Datalog - funkce log:
  • Automatic or manual
  • Automatic or manual
  • Automatic or manual
  • Kapacita pro ukládání dat:
  • 16000 data sets
  • 16000 data sets
  • 16000 data sets
  • Výstupy:
  • RS232
  • RS232
  • RS232
  • Š×H×V:
  • 76×38×203 mm
  • 76×38×203 mm
  • 76×38×203 mm
  • Hmotnost:
  • 0,39 kg (without protective covering)
  • 0,39 kg (without protective covering)
  • 0,39 kg (without protective covering)