0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Meřiče elektrochemické
Meřiče pH a multimetry
Accessories for pH/°C meter, handheld, 206
Accessories for pH/°C meter, handheld, 206
Accessories for pH/°C meter, handheld, 206
TEST0554.2067
:
Testo
Accessories for pH/°C meter, handheld, 206
TEST0554.2067
:
Testo
Popis:
Storage cap for testo 206, with KCI gel filling
Bal.:
1