5,5-Dimethyl-2-nitromethyl-1,3-dioxane for synthesis, Sigma-Aldrich®
Katalogové číslo 8.14204.0001
Dodavatel: Merck
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:1 ml
- Sekvence:2070
Specifikace
Výsledky testů specifikací
- Solubility:(20 °C) insoluble
- Molar Mass:175.18 g/mol
- Boiling Point:67 - 69 °C (1 hPa)
- Density:1.14 g/cm3 (20 °C)
- Hill Formula:C7H13NO4
Výsledky testů specifikací
O tomto produktu
:
:M-Clarity™ quality level = MQ200
Číslo CAS:33884-29-6
Vzorec:C₇H₁₃NO₄