Bovine Ribonuclease A (from Pancreas)
: Merck
- Čí. CAS:9001-99-4
- Zdroj:Pancreas
- Druhy:Bovine
- Podmínky uskladnění:Freezer
- MDL čí.:MFCD00132184
- Název enzymu:Ribonuclease A
- Aktivita enzymu:70 U/mg (Kunitz)
- Synonyma enzymů:RNase A
Frequently Bought Together