Cyclohexyl isocyanide for synthesis, Sigma-Aldrich®
Catalog # 8.18151.0010
Dodavatel: Merck
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:10 ml
- Sekvence:2275
Specifikace
Výsledky testů specifikací
- Molar Mass:109.17 g/mol
- Boiling Point:173 - 176 °C (1013 hPa)
- Flash Point:77 °C
- Refractive Index:1.4502 (20 °C, 589 nm)
- Density:0.89 g/cm3 (20 °C)
- Synonyms:Cyclohexyl isonitrile
- Hill Formula:C7H11N
Výsledky testů specifikací
O tomto produktu
:
ADR:6.1,II
:M-Clarity™ quality level = MQ200
EINECS:213-238-7
UN:2810
Číslo CAS:931-53-3
Vzorec:C₇H₁₁N
MDL číslo:MFCD00003839