0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Pufry
Pufry klonovací
Buffer, EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/l)
Buffer, EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/l)
Buffer, EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/l)
Catalog # APPCA3145.1000
Supplier:
PanReac AppliChem
CAS Number:
Expand image
Buffer, EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/l)
Catalog # APPCA3145.1000
Supplier:
PanReac AppliChem
CAS Number:
Specifications
Typ balení:
Glass bottle
Bal.:
1 L
Popis:
EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/l)
Specifications
About this item
Product Details
Product Details