0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Hygromycin B
Hygromycin B
Hygromycin B
Hygromycin B
A5347.0100
:
PanReac AppliChem
:
Hygromycin B
A5347.0100
:
PanReac AppliChem
:
Typ balení:
Glass bottle for solids
Bal.:
100 mg
Sekvence:
2440
:
:
527.5 g/mol
:
Refrigerator
:
250-545-5
:
3462
:
6.1,I
:
GHS06
:
GHS05
:
GHS08
:
31282-04-9
:
C₂₀H₃₇N₃O₁₃
:
MFCD06795479