Isopropyl-β-D-thiogalaktopyranosid ≥98%, Ultra Pure Grade
Katalogové číslo N679-10G
Dodavatel: VWR Chemicals
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:10 g
- Sekvence:3236
- Environmentally Preferable:
Specifikace
Výsledky testů specifikací
- Abs. @300nm (5%, Water):<0.15
- Abs. @400nm (5%, Water):<0.06
- Dioxane Test:Pass
- Appearance:White crystalline powder
- Melting Point:110 - 114 °C
- Moisture (KF):<1%
- pH (5%, Water) @25 °C:5 - 7
- Purity:>98%
- Specific Rotation:-34.5 – -28.5°
Výsledky testů specifikací
O tomto produktu
Synonyma: IPTG
:
Bod varu:402 °C (1013 hPa)
Bod tání:109,5…110,5 °C
EINECS:206-703-0
:GHS07
Teplota pro skladování:Freezer
Číslo CAS:367-93-1
Vzorec:C₉H₁₈O₅S
MDL číslo:MFCD00063273