Orders LinkContactUsLinkComponent
Shakers
Dodavatel:   GERBER FUNKE
Shakers
Dodavatel:  GERBER FUNKE
Certifikáty
Shakers
3 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
Shakers for determining the fat content in milk according to Mojonnier's method. White PVC housing. Choice of models to accept 4, 6 or 36 Mojonnier extraction tubes. Units provide forceful, uniform and reproducible mixing.
  • Timer, 0 to 15 min
  • Produce 100 shakes per minute
  • Model for 36 butyrometers is supplied with stand
Product Family Options
Informace o produktu
  • Dostupnost
    Price
  • 614-0184
    Shaker for six Mojonnier tubes
    Shaker for six Mojonnier tubes
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 55 190,00 Kč
    55 190,00 Kč
    1 * 1 KS
       55 190,00 Kč
  • 614-0183
    Shaker for four Mojonnier tubes
    Shaker for four Mojonnier tubes
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 53 990,00 Kč
    53 990,00 Kč
    1 * 1 KS
       53 990,00 Kč
  • 614-0185
    Shaker and stand for thirty six Mojonnier tubes
    Shaker and stand for thirty six Mojonnier tubes
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS
Accessories
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Dostupnost
    Price
  • Cork stopper for extraction tubes, Mojonnier`s method
    Cork stopper for extraction tubes, Mojonnier`s method
    614-0188
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 7,90 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Dostupnost
    Price
  • Extraction tubes, Mojonnier, with flattened bulb
    Extraction tubes, Mojonnier, with flattened bulb
    614-0187
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 549,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Dostupnost
    Price
  • Extraction tubes, Mojonnier, with rounded bulb
    Extraction tubes, Mojonnier, with rounded bulb
    614-0186
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 549,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Dostupnost
    Price
  • Stand, wooden, for 12 extraction tubes acc. to Mojonnier`s method
    Stand, wooden, for 12 extraction tubes acc. to Mojonnier`s method
    614-0189
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 2 020,00 Kč