Caps for Nunc™ TufRol™ roller bottles
Catalog # 392-0326
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Specifications
- Popis:Vented caps for TufRol™ roller bottles, HDPE, sterile
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact
- Bal.:500
- Certifikát ochrany životního prostředí:NAR Certificate of Retirement
Specifications
About this item
Caution: *Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904