Orders LinkContactUsLinkComponent
Sealing tape
Sealing tape
Sealing tape, 12,0 mm
Katalogové číslo BURK0006-4514
Dodavatel:   BURKLE
Sealing tape
Katalogové číslo BURK0006-4514
Dodavatel:  BURKLE
Sealing tape
Sealing tape
Sealing tape, 12,0 mm
Přejít na:
Price
80,30 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
This PTFE sealing tape is ideal for sealing threads.
  • Low abrasion
  • Excellent chemical resistance
  • Temperature resistant from −80 to +260 °C
Length: 12,0 m
Colour: White
Specifikace
  • Šířka:
    12,0 mm
  • Popis:
    Sealing tape