ContactUsLinkComponent
Termomixéry s chlazením pro mikrozkumavky a mikrodestičky, PCMT
  444-0938
undefined
Termomixéry s chlazením pro mikrozkumavky a mikrodestičky, PCMT
  444-0938
  • Počet mikrodestiček ve stojanu:
    1
  • Oběh:
    Ø 2 mm
  • Rozsah rychlosti:
    250 - 1400 min⁻¹
  • Rozsah ovládání teploty:
    Od 15 pod okolní teplotou po +100 °C
  • Popis:
    Termomixér, PCMT, pro mikrozkumavky a mikrodestičky
  • Model:
    PCMT
  • Uniformita teploty:
    ±0,1 °C @ 37 °C
  • Nastavení teploty:
    +4...100 °C
  • Hmotnost:
    4 kg
  • Š×H×V:
    205×230×130 mm
  • Bal.:
    1
Kompaktní termomixér s nastavitelnou rychlostí a teplotou. Může současně provádět ohřev nebo chlazení a třepání nebo každou činnost zvlášť. Jednotka je ideální pro extrakce DNA a RNA, přípravu vzorků, enzymatické reakce a extrakce metabolitů z buněčného materiálu.
  • rychlý ohřev a chlazení v rozsahu 4 až 100 °C, rychlost 250-1400 min⁻¹
  • rovnoměrné míchání po celém bloku a rovnoměrná teplota s odchylkou ±0,1 °C při 37 °C
  • digitální časovač, 1 min až 96 h, se zvukovým alarmem
  • 2řádkový LCD displej zobrazuje nastavené a aktuální hodnoty času, teploty a rychlosti
  • lze použít při teplotě 4 až 40 °C (relativní vlhkost 80%, bez kondenzace) v inkubátoru nebo chlazených místnostech
 : dodává se bez bloků, nabízíme výběr z pěti výměnných bloků pro 0,2; 0,5; 1,5; 2,0 ml zkumavky nebo další možnosti, které musí být objednány zvlášť.