ContactUsLinkComponent
Amitraz 10 µg/ml in acetonitrile
Amitraz 10 µg/ml in acetonitrile
Catalog # PROONE7041A
CAS Number:  
Amitraz 10 µg/ml in acetonitrile
Catalog # PROONE7041A
CAS Number:  
Specifications
  • Typ balení:
    Glass bottle
  • Bal.:
    10 mL
  • Čí. CAS:
    33089-61-1
  • Popis:
    Amitraz 10 µg/ml in acetonitrile
  • Vzorec:
    C₁₉H₂₃N₃
  • Popis:
    Amitra