Methomyl (1-(Methylthio)ethylideneamino N-methylcarbamate) 100 µg/ml in cyclohexane
EHERXA15030000CY
:
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:1 mL
- Čí. CAS:16752-77-5
- Popis:Methomyl (1-(Methylthio)ethylideneamino N-methylcarbamate) 100 µg/ml in cyclohexane
- Vzorec:C₅H₁₀N₂O₂S
- Popis:Methomy