Dipropyleneglycol monomethyl ether (mixture of isomers)
Katalogové číslo EHERC12938500
Dodavatel: EHRENSTORFER
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle for solids
- Bal.:0,25 g
- Sekvence:3029
Specifikace
O tomto produktu
:
:148.2001 g/mol
EINECS:252-104-2
Číslo CAS:34590-94-8
Vzorec:C₇H₁₆O₃
MDL číslo:MFCD00059604