0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Zadání objednávky
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Zadání objednávky
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Standardy
Standardy organické
Acephate 10 µg/ml in acetonitrile
Acephate 10 µg/ml in acetonitrile
PROONE7001A
:
LGC Standards PROMOCHEM
:
Acephate 10 µg/ml in acetonitrile
PROONE7001A
:
LGC Standards PROMOCHEM
:
Typ balení:
Glass bottle
Bal.:
10 mL
Čí. CAS:
30560-19-1
Popis:
Acephate 10 µg/ml in acetonitrile
Vzorec:
C₄H₁₀NO₃PS
Popis:
Acephate